Key Documents
GF50824638
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 120 x 120mm, 0.3mm thickness
Synonyme(s) :
IN130300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-246-38
Taille × épaisseur
120 mm × 120 mm × 0.3 mm