GF49923771
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
SI676021
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 499-237-71
Poids
200 g
Taille moyenne des particules
0.1-1 μm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable