GF46504087
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2000m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonyme(s) :
CU075119
About This Item
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 465-040-87
L × diam.
2000 m × 0.1 mm
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable