GF39973012
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, grade topas 5013l-10
Synonyme(s) :
ET356301
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 399-730-12
Poids
100 g
Taille nominale des granulés
3 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3