Principaux documents
GF37536396
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, green
Synonyme(s) :
NI516011
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 375-363-96
Poids
100 g
Couleur
green
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable