GF37175665
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
FE596010
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 371-756-65
Poids
100 g
Taille max. des part.
50 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable