GF36861701
Europium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.95%
Synonyme(s) :
Europium, EU005110
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 368-617-01
Résistivité
81 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 1.0 mm
pb
1527 °C (lit.)
Pf
822 °C (lit.)
Densité
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
Clé InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N