Principaux documents
GF36840720
Copper/silver
rod, Cu 95%/Ag 5%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
CY137920
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 368-407-20
Longueur
50 mm
Diamètre
15 mm