Principaux documents
GF36604964
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617050
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 366-049-64
Longueur
100 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm