Principaux documents
GF32480760
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g
Synonyme(s) :
TA526010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 324-807-60
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable