GF27207109
Iron
wire reel, 2000m, diameter 0.125mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE005121
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.50%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 272-071-09
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
2000 m × 0.125 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N