Key Documents
GF26072849
Quartz - fused
monofilament, 0.1 mm diameter, size 500 mm
Synonyme(s) :
SI615910
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 260-728-49
Taille
500 mm
Diamètre
0.1 mm