Principaux documents
GF23554638
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 3 mm diameter, length 500 mm
Synonyme(s) :
NI197920
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 235-546-38
Longueur
500 mm
Diamètre
3 mm