Principaux documents
GF21420818
Gallium-indium-tin alloy, Ga62In22Sn16
250g lump, 100mm max. lump size, liquid at rtp
Synonyme(s) :
GA066100
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
lumps (liquid at rtp)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 214-208-18
Poids
250 g
Taille max. des fragments
100 mm