GF21307935
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
NJ235140
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 213-079-35
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.5 mm