Key Documents
GF21102297
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613105
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 211-022-97
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable