Key Documents
GF21000519
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.6 mm diameter, length 20 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FA145120
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 210-005-19
Longueur
20 m
Diamètre
0.6 mm