GF19448017
Bismuth
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, 100%
Synonyme(s) :
Bismuth, BI000250
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
100%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 194-480-17
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 1.0 mm
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N