GF18382248
Erbium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Erbium, ER007905
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 183-822-48
Résistivité
86 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
pb
2868 °C (lit.)
Pf
1529 °C (lit.)
Densité
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Clé InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable