GF16821413
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 39ám
Synonyme(s) :
AM328710
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 168-214-13
Taille
500 × 500 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable