Principaux documents
GF16479311
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe 40%/Ni 38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE830250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 164-793-11
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm