Principaux documents
GF15592305
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100m wire, 0.6mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE225141
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 155-923-05
L × diam.
100 m × 0.6 mm