Key Documents
GF14936092
Titanium carbide
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonyme(s) :
TI546005
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.8%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 149-360-92
Poids
100 g
Taille moyenne des particules
<0.05 μm