GF11327431
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
MN006020
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 113-274-31
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm
Point d'ébullition
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable