GF11124863
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FA140350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 111-248-63
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.5 mm