Principaux documents
GF10763456
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
SE006110
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141910
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
gray
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 107-634-56
Résistivité
1.2 μΩ-cm, 0°C
Poids
20 g
Taille max. des fragments
3 mm
Point d'ébullition
684.9 °C (lit.)
Pf
217 °C (lit.)
Densité
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Se]
InChI
1S/Se
Clé InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable