GF09283440
Molybdenum
rod, 150mm, diameter 5.0mm, 99.98%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007906
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.98%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 092-834-40
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N