Key Documents
GF07796212
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 50 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
DY000230
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Dy
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141602
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 077-962-12
Résistivité
89 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 50 mm
Épaisseur
0.2 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1412 °C (lit.)
Densité
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clé InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable