Key Documents
GF07377149
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97%
Synonyme(s) :
K 006100
About This Item
Code UNSPSC :
12141804
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.97%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 073-771-49
Poids
5 g
Taille max. des fragments
25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable