GF04252935
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.05 mm, L 1 m, polymer thickness 0.012mm
Synonyme(s) :
ES361621
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 042-529-35
Longueur
1 m
Épaisseur
0.05 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable