GF04031132
Carbon - Vitreous
foam, 300x300mm, thickness 20mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC003837
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96.50%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 040-311-32
L × l × épaisseur
300 mm × 300 mm × 20 mm
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable