GF00494276
Silver
wire reel, 10m, diameter 0.8mm, as drawn, 99.99%
Synonyme(s) :
Silver, AG005155
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 004-942-76
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
10 m × 0.8 mm
Point d'ébullition
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable