Accéder au contenu
F15331
4-Fluorotoluene
97%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3C6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-520-6
Beilstein/REAXYS Number:
1362373
MDL number:
Assay:
97%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe