DWKWGW001PML
Azlon DIY Unvented Wash Bottles
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
WGW001PML
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW001PML
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages