DWKCPS0100P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity 100 mL , with 2mL graduations
Synonyme(s) :
CPS0100P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cylinder
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CPS0100P
Capacité
100 mL , with 2mL graduations
Application
Caractéristiques et avantages