DWKCPB0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
CPB0500P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CPB0500P
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages