DWK241932405
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 100 mL, flask joint: ST/NS 19/26
Synonyme(s) :
241932405
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Joint
joint: ST/NS flask19/26
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241932405
Contenance du flacon/de la fiole
100 mL