DWK218667339
Duran® Laboratory Bottle Wide-Neck Amber
amber bottle, protect, without cap, GLS 80 (without ring), capacity 5000 mL
Synonyme(s) :
218667339, Amber Lab Bottle, Wide-Neck Amber Bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap GLS 80 (without ring)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 218667339
Capacité
5000 mL
Application
Caractéristiques et avantages