DWK218058604
Duran® Protect, Laboratory Bottle
Laboratory bottle, plastic-coated glass bottle, neck Joints: threaded (GL45), capacity 10000 mL
Synonyme(s) :
218058604
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic-coated glass bottle
Joint
Joints: threaded neck (GL45)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 218058604
Capacité
10000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages