Principaux documents
D94801
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylidenemalonate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves