Documents
D204250
Sigma-Aldrich
Diphenylacetaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Numéro Beilstein :
1424292
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.589 (lit.)
Point d'ébullition
315 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H
Clé InChI
HLLGFGBLKOIZOM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup