D107808
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
156-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable