Key Documents
D101087
Sigma-Aldrich
1,3-Diethylurea
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5NHCONHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
112-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCNC(=O)NCC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable