Principaux documents
CLS139532LTC
Plug seal cap for Corning® media storage bottles
GL 32
Synonyme(s) :
Corning cap
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene
Fabricant/nom de marque
Corning 1395-32LTC
Couleur
orange
Raccords
GL 32
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.