CDS013368
(3-methoxyphenyl)methanesulfonyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9ClO3S
Poids moléculaire :
220.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1cccc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C8H9ClO3S/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-13(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
HIBDAKCYUPOBNR-UHFFFAOYSA-N