CDS003557
3,5-difluorobenzyl mercaptan
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6F2S
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Fc1cc(F)cc(CS)c1
InChI
1S/C7H6F2S/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
JXFKXTFQKJLIHC-UHFFFAOYSA-N