Key Documents
C36408
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable