Principaux documents
C24507
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
(RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
powder
pb
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
65-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Clé InChI
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter