Key Documents
BR708014
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 5 and 10 mL, standard, L 105 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
polypropylene cap
Fabricant/nom de marque
BRAND 708014
Conditionnement
1 ea of
Longueur
105 mm
Capacité
5 and 10 mL
Description générale
Without recirculation valve
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG