Principaux documents
BR708002
Discharge tube for Dispensette® S
1,2,5 and 10 mL,
fine tip
, L 105 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
polypropylene cap
Fabricant/nom de marque
BRAND 708002
Conditionnement
1 ea of
Longueur
105 mm
Capacité
1,2,5 and 10 mL
Description générale
Without recirculation valve
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG